1670229
USP
Tolcapone Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3-methoxy-4′-methyl-5-nitrobenzophenone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tolcapone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C15H13NO5/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(17)11-7-12(16(19)20)15(18)13(8-11)21-2/h3-8,18H,1-2H3
chave InChI
VCNSNEJUGBEWTA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Tolcapone
- Tolcapone Tablets
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3