1670003
USP
Tolbutamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Butyl-3-(4-methylphenylsulfonyl)urea, N-[(Butylamino)carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tolbutamide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
chave InChI
JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Tolbutamide Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)