1661002
USP
Thiopental
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-Thiopental, 5-Ethyl-5-(1-methylbutyl)-2-thiobarbituric acid, Pentothal
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
thiopental
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule III; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)C1(CC)C(=O)NC(=S)NC1=O
InChI
1S/C11H18N2O2S/c1-4-6-7(3)11(5-2)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
chave InChI
IUJDSEJGGMCXSG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Thiopental Sodium
- Thiopental Sodium for Injection
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)