1643383
USP
Tazobactam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
[2S-(2α,3β,5α)]-3-Methyl-7-oxo-3-(1H,2,3-triazol-1-ylmethyl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-4,4-dioxid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tazobactam
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H12N4O5S/c1-10(5-13-3-2-11-12-13)8(9(16)17)14-6(15)4-7(14)20(10,18)19/h2-3,7-8H,4-5H2,1H3,(H,16,17)/t7-,8+,10+/m1/s1
chave InChI
LPQZKKCYTLCDGQ-WEDXCCLWSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Piperacillin and Tazobactam for Injection
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3