1623637
USP
Sacarose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
α α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α α-D-glicopiranosil β-D-frutofuranosídeo, ββ-D-frutofuranosil-α-D-glicopiranosídeo, D(+)-sacarose, Açúcar
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sucrose
fabricante/nome comercial
USP
pf
185-187 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
chave InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme fornecido e especificado pela Farmacopeia emissora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua FISPQ e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora. Para maiores informações e assistência, vá para o site da farmacopeia publicadora.
Aplicação
Além disso, para uso com monografias da USP como:
- Estearato de sacarose
- Palmitato de sacarose
- Esferas de açúcar
- Açúcar compressível
- Açúcar de confeiteiro
- Injeção de sacarose de ferro
- Açúcar compressível
- Açúcar invertido
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
Separation of Xylose; Fructose; Glucose; Saccharose
Separation of Sucrose; Taurine
HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOSIL™ LC-NH2