1615138
USP
Sodium trifluoroacetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sodium trifluoroacetate, Trifluoroacetic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sodium trifluoroacetate
fabricante/nome comercial
USP
pf
205-207 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.49 g/mL (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
chave InChI
UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare trifluoroacetic acid (TFA) Stock solution to determine the amount of trifluoroacetic acid (TFA) in peptides according to the given below general chapter of United States Pharmacopeia (USP):
- 〈503.1〉 Trifluoroacetic acid (TFA) in peptides
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)