1614308
USP
L-lactato sódico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ácido L-lático, Ácido (S)-2-hidroxipropiônico, Ácido sarcolático
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sodium lactate
fabricante/nome comercial
USP
pf
163-165 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
chave InChI
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
Descrição geral
Aplicação
- Lactated Ringer′s Injection
- Potassium Chloride in Lactated Ringer′s and Dextrose Injection
- Modified Lactated Ringer′s and Dextrose Injection
- Half-Strength Lactated Ringer′s and Dextrose Injection
- Lactated Ringer′s and Dextrose Injection
- Multiple Electrolytes and Dextrose Injection Type 3
- Multiple Electrolytes Injection Type 2
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)