1612459
USP
Sevelamer carbonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Poly(allylamine-co-N,N′-diallyl-1,3-diamino-2-hydroxypropane) carbonate salt
About This Item
Produtos recomendados
família API
sevelamer
embalagem
pkg of 100 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C3H5ClO.C3H7N.CH2O3/c4-1-3-2-5-3;1-2-3-4;2-1(3)4/h3H,1-2H2;2H,1,3-4H2;(H2,2,3,4)
chave InChI
PADGNZFOVSZIKZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3