1611729
USP
Selamectin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Selamectin, (5Z)-25-Cyclohexyl-4′-O-de(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-5-demethoxy-25-de(1-methylpropyl)-22,23-dihydro-5-(hydroxyimino)avermectin A1a
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
selamectin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O/N=C1[C@]2([H])[C@]3(O)[C@@](C(O[C@@H]4C[C@]5(O[C@@](C/C=C(C)/[C@@H](O[C@]6([H])C[C@@H]([C@@H](O)[C@H](C)O6)OC)[C@@H](C)/C=C/C=C3\CO2)([H])C4)O[C@H](C7CCCCC7)[C@@H](C)CC5)=O)([H])C=C\1C
InChI
1S/C43H63NO11/c1-24-11-10-14-30-23-50-40-36(44-48)27(4)19-33(43(30,40)47)41(46)52-32-20-31(16-15-25(2)38(24)53-35-21-34(49-6)37(45)28(5)51-35)54-42(22-32)18-17-26(3)39(55-42)29-12-8-7-9-13-29/h10-11,14-15,19,24,26,28-29,31-35,37-40,45,47-48H,7-9,12-13,16-18,20-23H2,1-6H3/b11-10+,25-15+,30-14+,44-36-/t24-,26-,28-,31+,32-,33-,34-,35-,37-,38-,39-,40+,42+,43+/m0/s1
chave InChI
AFJYYKSVHJGXSN-XHKIUTQPSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)