1605227
USP
Ropinirole Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-[2-(Dipropylamino)ethyl]indoline-2,3-dione monohydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ropinirole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C16H22N2O2.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-12-6-5-7-13-14(12)15(19)16(20)17-13;/h5-7H,3-4,8-11H2,1-2H3,(H,17,19,20);1H
chave InChI
FAZLVYBTACOVTL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Ropinirole Hydrochloride
- Ropinirole Extended-Release Tablets
- Ropinirole Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3