1604600
USP
Rimexolone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(11β, 16α, 17β)-11-Hydroxy-16,17-dimethyl-17-(1-oxopropyl)androstra-1,4-dien-3-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
rimexolone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C24H34O3/c1-6-20(27)24(5)14(2)11-18-17-8-7-15-12-16(25)9-10-22(15,3)21(17)19(26)13-23(18,24)4/h9-10,12,14,17-19,21,26H,6-8,11,13H2,1-5H3/t14-,17?,18?,19+,21?,22+,23+,24-/m1/s1
chave InChI
QTTRZHGPGKRAFB-PAIWTFDUSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Rimexolone Ophthalmic Suspension
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3