1600835
USP
Repaglinide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
[3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl]acetic acid
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
repaglinide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O(CC)c1c(ccc(c1)CC(=O)O)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H16O5/c1-3-17-11-7-9(8-12(14)15)5-6-10(11)13(16)18-4-2/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3,(H,14,15)
chave InChI
OTGSESBEJUHCES-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)