1600824
USP
Repaglinide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-3-Methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butylamine N-acetyl-L-glutamate salt
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
repaglinide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C16H26N2.C7H11NO5/c1-13(2)12-15(17)14-8-4-5-9-16(14)18-10-6-3-7-11-18;1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h4-5,8-9,13,15H,3,6-7,10-12,17H2,1-2H3;5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t15-;5-/m00/s1
chave InChI
YPDMBMNFFPWTOV-NXMISADUSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Repaglinide
- Repaglinide Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3