1600868
USP
Repaglinide Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Ethoxy-4-{2-{{(1R)-3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl}amino}-2-oxoethyl}benzoic acid, (R)-(-)-Repaglinide
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
repaglinide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m1/s1
chave InChI
FAEKWTJYAYMJKF-HSZRJFAPSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3