1598744
USP
Ranolazine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-4-[2-Hydroxy-3-(o-methoxyphenoxy)propyl]-1-piperazineaceto-2′,6′-xylidide, (±)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]piperazin-1-ylacetamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ranolazine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N2(CCN(CC2)CC(=O)Nc3c(cccc3C)C)CC(O)COc1c(cccc1)OC
InChI
1S/C24H33N3O4/c1-18-7-6-8-19(2)24(18)25-23(29)16-27-13-11-26(12-14-27)15-20(28)17-31-22-10-5-4-9-21(22)30-3/h4-10,20,28H,11-17H2,1-3H3,(H,25,29)
chave InChI
XKLMZUWKNUAPSZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)