1594506
USP
Quinic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
D-(−)-Quinic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
quinic acid
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O6/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10/h3-5,8-10,13H,1-2H2,(H,11,12)/t3-,4-,5-,7+/m1/s1
chave InChI
AAWZDTNXLSGCEK-WYWMIBKRSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Cranberry Fruit Dry Juice
- Cranberry Fruit Juice
- Cranberry Fruit Juice Concentrate
- Cranberry Fruit Powder
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)