1589007
USP
Pyrimethamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-(4-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pyrimethamine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC1=NC(N)=NC(N)=C1C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
chave InChI
WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Pyrimethamine Tablets
- Sulfadoxine and Pyrimethamine Tablets
- Pyrimethamine Compounded Oral Suspension
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)