1568007
USP
Progesterone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Pregnene-3,20-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
progesterone
fabricante/nome comercial
USP
pf
128-132 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
chave InChI
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Informações sobre genes
human ... PGR(5241)
Descrição geral
Aplicação
- Progesterone Compounded Vaginal Inserts
- Progesterone Injection
- Progesterone Intrauterine Contraceptive System
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Nota de análise
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)