1565009
USP
Procarbazine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-(1-Methylethyl)-4-[(2-methylhydrazinyl)methyl]benzamide hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
procarbazine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CNNCc1ccc(cc1)C(=O)NC(C)C
InChI
1S/C12H19N3O.ClH/c1-9(2)15-12(16)11-6-4-10(5-7-11)8-14-13-3;/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3,(H,15,16);1H
chave InChI
DERJYEZSLHIUKF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Procarbazine Hydrochloride Capsules
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)