1548134
USP
Potassium bicarbonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Potassium hydrogen carbonate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
potassium bicarbonate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)