12602
Potassium bicarbonate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E501, 99.5-101.0% (acidimetric)
Sinônimo(s):
Potassium hydrogen carbonate
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Nível de qualidade
Ensaio
99.5-101.0% (acidimetric)
Formulário
powder or crystals
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E501
Impurezas
organic volatile impurities, complies (GC)
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.002% ammonium (NH4)
perda
≤0.1% loss on drying, 4 h (on silica gel)
pH
8.0-8.6 (20 °C, 5%)
solubilidade
water: soluble(lit.)
traços de ânion
carbonate (K2CO3): ≤2.5%
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- In the synthesis of cyclic ammonium cation N,N-dimethyl-3,5-dimethylpiperidinium (DMDMP).
- As a base in the preparation of glycerol carbonate and glycidol from 3-chloro-1,2-propanediol (HAL).
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?