1548065
USP
Álcool polivinílico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Poly(vinyl alcohol)
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
polyvinyl alcohol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
chave InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)