1500003
USP
Paromomycin sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Paromomycin sulfate salt, Aminosidine sulfate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
paromomycin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.N[C@H]1[C@H](O[C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CN)O[C@@H]2[C@H](OC([C@@H]2O)O[C@@H]3[C@H]([C@@H](C[C@@H](C3O[C@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4N)O)O)CO)N)N)O)CO
InChI
1S/C23H45N5O14.H2O4S/c24-2-7-13(32)15(34)10(27)21(37-7)41-19-9(4-30)39-23(17(19)36)42-20-12(31)5(25)1-6(26)18(20)40-22-11(28)16(35)14(33)8(3-29)38-22;1-5(2,3)4/h5-23,29-36H,1-4,24-28H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7+,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18?,19-,20-,21-,22-,23?;/m1./s1
chave InChI
LJRDOKAZOAKLDU-UMIPPVEZSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Paromomycin Sulfate Capsules
- Paromomycin Oral Solution
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)