1498706
USP
Parbendazole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methyl (5-butyl-1H-benzoimidazol-2-yl)carbamate, Methyl 5(6)-butyl-2-benzimidazolecarbamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
parbendazole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCc1ccc2nc(NC(=O)OC)[nH]c2c1
InChI
1S/C13H17N3O2/c1-3-4-5-9-6-7-10-11(8-9)15-12(14-10)16-13(17)18-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H2,14,15,16,17)
chave InChI
YRWLZFXJFBZBEY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)