Y0000149
Rifabutin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ansamycin, Ansatipine (Farmitalia), LM-427, Mycobutin (Farmitalia)
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
rifabutin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H]1(CCC2(NC3=C4NC(=O)\C(=C/C=C/[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](\C=C\O[C@]5(Oc6c(c(c(c(c6C)[O-])C4=O)C3=N2)C5=O)C)OC)C)OC(=O)C)C)O)C)O)C)\C)CC1)CC(C)C
InChI
1S/C46H62N4O11/c1-22(2)21-50-18-16-46(17-19-50)48-34-31-32-39(54)28(8)42-33(31)43(56)45(10,61-42)59-20-15-30(58-11)25(5)41(60-29(9)51)27(7)38(53)26(6)37(52)23(3)13-12-14-24(4)44(57)47-36(40(32)55)35(34)49-46/h12-15,20,22-23,25-27,30,37-38,41,49,52-54H,16-19,21H2,1-11H3,(H,47,57)/b13-12+,20-15+,24-14-/t23-,25+,26+,27+,30-,37-,38+,41+,45-/m0/s1
chave InChI
ATEBXHFBFRCZMA-VXTBVIBXSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)