1491004
USP
Oxytetracycline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Oxytetracycline dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oxytetracycline
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O.[H][C@@]12[C@@H](O)[C@@]3([H])C(C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O)=C(O)[C@]1(O)C(=O)C(C(N)=O)=C(O)[C@H]2N(C)C
InChI
1S/C22H24N2O9.H2O/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);1H2/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1
chave InChI
IBZHEBHGZFICKS-IFLJXUKPSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Oxytetracycline Hydrochloride
- Oxytetracycline Injection
- Oxytetracycline Tablets
- Oxytetracycline for Injection
- Oxytetracycline Hydrochloride Capsules
- Oxytetracycline Hydrochloride Soluble Powder
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mode of Action: Inhibits protein synthesis (elongation) by preventing binding of aminoacyl-tRNA to the 30S subunit.
Antimicrobial spectrum: Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Mode of Resistance: Active efflux, ribosome protection, tetracycline inactivation.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)