PHR8913
beta-Apo-oxytetracycline
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
β-Apo-oxytetracycline, (3S,4S,5R)-4-[(1R)-4,5-Dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1,3-dihydronaphtho[2,3-c]furan-1-yl]-3-(dimethylamino)-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-ene-1-carboxamide, Oxytetracycline Impurity E (Eur. Phr.)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
oxytetracycline
Formulário
solid
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C22H22N2O8/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)20(32-22(12)31)13-15(24(2)3)17(27)14(21(23)30)19(29)18(13)28/h4-6,13,15,18,20,25-28H,1-3H3,(H2,23,30)
chave InChI
DRKMHDAKULCOKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Immune system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)