1485216
USP
Oxycodone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
14-Hydroxycodeinone, (5α)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oxycodone
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C18H19NO4/c1-19-8-7-17-14-10-3-4-12(22-2)15(14)23-16(17)11(20)5-6-18(17,21)13(19)9-10/h3-6,13,16,21H,7-9H2,1-2H3/t13-,16?,17+,18-/m1/s1
chave InChI
YYCRAERBSFHMPL-FSFXSCMFSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Oxycodone Hydrochloride
- Oxycodone Hydrochloride Oral Solution
- Oxycodone Hydrochloride Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3