1482207
USP
Oxaprozin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4,5-Diphenyl-2-oxazolepropanoic acid, Daypro
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oxaprozin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1nc(-c2ccccc2)c(o1)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H15NO3/c20-16(21)12-11-15-19-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,20,21)
chave InChI
OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Aplicação
- Oxaprozin Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3