1473206
USP
Norphenylephrine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
α-Aminomethyl-3-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride, 3,α-Dihydroxyphenethylamine hydrochloride, Norfenefrine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
norphenylephrine
fabricante/nome comercial
USP
pf
162-164 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCC(O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H
chave InChI
OWMFSWZUAWKDRR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare standard and system suitability solution during the impurity analysis of phenylephrine hydrochloride and phenylephrine bitartrate by using liquid chromatography coupled with UV detector.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)