113727
Norphenylephrine hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
α-Aminomethyl-3-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride, 3,α-Dihydroxyphenethylamine hydrochloride, Norfenefrine hydrochloride
Ensaio
98%
forma
solid
pf
162-164 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCC(O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H
chave InChI
OWMFSWZUAWKDRR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.