Documentos Principais
1467950
USP
Nonoxynol 9
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
26-(Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H24O
Número CAS:
Peso molecular:
220.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nonoxynol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O(CCO)c1ccc(cc1)CCCCCCCCC
InChI
1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3
chave InChI
KUXGUCNZFCVULO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nonoxynol 9 USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Octoxynol 9
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>302.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 150 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)