1463949
USP
Nisoldipine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Isobutyl (Z)-2-(2-nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H17NO5
Peso molecular:
291.30
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
família API
nisoldipine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Nisoldipine Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)