1457607
USP
Nateglinide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Fastic, N-[(trans-4-Isopropylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine, Starlix, Starsis
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nateglinide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C19H27NO3/c1-13(2)15-8-10-16(11-9-15)18(21)20-17(19(22)23)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-17H,8-12H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-,17-/m1/s1
chave InChI
OELFLUMRDSZNSF-BRWVUGGUSA-N
Informações sobre genes
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3