1457618
USP
Nateglinide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nateglinide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C10H18O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12)
chave InChI
YRQKWRUZZCBSIG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3