1457083
USP
Naphthalene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
4.4 (vs air)
pressão de vapor
0.03 mmHg ( 25 °C)
família API
naphthalene
temperatura de autoignição
978 °F
Lim. expl.
5.9 %
fabricante/nome comercial
USP
p.e.
218 °C (lit.)
pf
80-82 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
chave InChI
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Light Mineral Oil
- Mineral Oil
- Paraffin
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
173.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)