1445368
USP
Modafinil Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-[(Diphenylmethyl)thio]acetamide, 2-(Benzhydrylthio)acetamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
modafinil
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CSC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NOS/c16-14(17)11-18-15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
chave InChI
HCRQRIFRHGPWBH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3