Documentos Principais
1042758
USP
Armodafinil CIV
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(R)-2-(Benzhydrylsulfinyl)acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H15NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
273.35
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
família API
modafinil
embalagem
pkg of 500 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)/t19-/m1/s1
chave InChI
YFGHCGITMMYXAQ-LJQANCHMSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Armodafinil CIV USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3