1443919
USP
Milrinone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo(3,4′-bipyridine)-5-carboxamide, Milrinone amide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
milrinone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C12H11N3O2/c1-7-9(8-2-4-14-5-3-8)6-10(11(13)16)12(17)15-7/h2-6H,1H3,(H2,13,16)(H,15,17)
chave InChI
SWKVSFPUHCMFJY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Milrinone
- Milrinone Lactate Injection
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)