1443908
USP
Milrinone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-(3,4′-bipyridine)-5-carbonitrile
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
milrinone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H9N3O/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8/h2-6H,1H3,(H,15,16)
chave InChI
PZRHRDRVRGEVNW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PDE3A(5139)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Milrinone Lactate Injection
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3