1443806
USP
Milbemycin oxime
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
milbemycin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C32H45NO7.C31H43NO7/c1-6-27-21(4)12-13-31(40-27)17-25-16-24(39-31)11-10-20(3)14-19(2)8-7-9-23-18-37-29-28(33-36)22(5)15-26(30(34)38-25)32(23,29)35;1-18-7-6-8-23-17-36-28-27(32-35)21(4)14-26(31(23,28)34)29(33)37-25-15-24(10-9-19(2)13-18)39-30(16-25)12-11-20(3)22(5)38-30/h7-10,15,19,21,24-27,29,35-36H,6,11-14,16-18H2,1-5H3;6-9,14,18,20,22,24-26,28,34-35H,10-13,15-17H2,1-5H3/b8-7+,20-10+,23-9+,33-28-;7-6+,19-9+,23-8+,32-27-/t19-,21-,24+,25-,26-,27+,29+,31+,32+;18-,20-,22+,24+,25-,26-,28+,30-,31+/m00/s1
chave InChI
CKVMAPHTVCTEMM-ALPQRHTBSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)