1443715
USP
Midodrine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol, Desglymidodrine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
midodrine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCC(O)c1c(ccc(c1)OC)OC
InChI
1S/C10H15NO3.ClH/c1-13-7-3-4-10(14-2)8(5-7)9(12)6-11;/h3-5,9,12H,6,11H2,1-2H3;1H
chave InChI
VOWFSTQCEXIMLP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Midodrine Hydrochloride
- Midodrine Hydrochloride Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 1
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)