1437392
USP
Methyl ricinoleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(R)-12-Hydroxy-cis-9-octadecenoic acid methyl ester, Methyl 12-hydroxyoleate, Ricinoleic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methyl ricinoleate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC)CCCCCCC/C=C\C[C@H](O)CCCCCC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h10,13,18,20H,3-9,11-12,14-17H2,1-2H3/b13-10-/t18-/m1/s1
chave InChI
XKGDWZQXVZSXAO-ADYSOMBNSA-N
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Polyoxyl 35 Castor Oil
- Castor Oil
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3