PHR3837
Methyl Ricinoleate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Methyl ricinoleate, (R)-12-Hydroxy-cis-9-octadecenoic acid methyl ester, Methyl 12-hydroxyoleate, Ricinoleic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1437392
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC)CCCCCCC/C=C\C[C@H](O)CCCCCC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h10,13,18,20H,3-9,11-12,14-17H2,1-2H3/b13-10-/t18-/m1/s1
chave InChI
XKGDWZQXVZSXAO-ADYSOMBNSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)