1370702
USP
Loxapine succinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Loxapine succinate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
loxapine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN(CC1)CCN1C2=NC3=C(C=CC=C3)OC4=C2C=C(Cl)C=C4.OC(CCC(O)=O)=O
InChI
1S/C18H18ClN3O.C4H6O4/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-7,12H,8-11H2,1H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
YQZBAXDVDZTKEQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)