1370473
USP
Losartan Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Butyl-5-chloro-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
losartan
fabricante/nome comercial
USP
pf
97-100 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCc1nc(C=O)c(Cl)[nH]1
InChI
1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
JLVIHQCWASNXCK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)