1367515
USP
Lindane Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
α-1,2,3,4,5,6 - Hexachlorocyclohexane
About This Item
Produtos recomendados
família API
lindane
embalagem
pkg of 25 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H
chave InChI
JLYXXMFPNIAWKQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Lindane
- Lindane Shampoo
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3