31093
PCB No 29
analytical standard
Sinônimo(s):
2,4,5-Trichlorobiphenyl, 2,4,5-PCB
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H7Cl3/c13-10-7-12(15)11(14)6-9(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
chave InChI
VGVIKVCCUATMNG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)