1357497
USP
Latanoprost Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Isopropyl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3S)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]hept-5-enoate, (15S)-Latanoprost
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
latanoprost
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H](C1)O)C\C=C/CCCC(=O)OC(C)C)CC[C@H](O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C26H40O5/c1-19(2)31-26(30)13-9-4-3-8-12-22-23(25(29)18-24(22)28)17-16-21(27)15-14-20-10-6-5-7-11-20/h3,5-8,10-11,19,21-25,27-29H,4,9,12-18H2,1-2H3/b8-3-/t21-,22-,23-,24+,25-/m1/s1
chave InChI
GGXICVAJURFBLW-SCTZCWPJSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)