1355753
USP
Kawain
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(R)-(+)-Kavain, (+)-Kawain, (6R)-5,6-Dihydro-4-methoxy-6-[(1E)-2-phenylethenyl]-2H-pyran-2-one
About This Item
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H](CC(=CC1=O)OC)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,10,12H,9H2,1H3/b8-7+/t12-/m0/s1
chave InChI
XEAQIWGXBXCYFX-GUOLPTJISA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)